N3262
NCTC 135 Medium
With L-glutamine, without sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
About This Item
Produtos recomendados
forma
powder
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
componentes
NaHCO3: no
L-glutamine: 0.13573 g/L
glucose: 1.0 g/L
phenol red: 0.02 g/L
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Aplicação
- to culture Philophthalmus sp. rediae in vitro
- to culture Ehrlich ascites mouse tumor cell line
- as a culture media for the differentiation of Rcho-1 cells
Quantidade
Reconstituição
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Powdered media and salt mixtures are extremely hygroscopic and should be protected from atmospheric moisture.
Conteúdo relacionado
NCTC 109 Medium Formulation