N2133
Neuraminidase from Clostridium perfringens (C. welchii)
Type X, lyophilized powder, ≥50 units/mg protein (using 4MU-NANA)
Sinônimo(s):
Acyl-neuraminyl Hydrolase, Receptor-destroying enzyme, Sialidase
Selecione um tamanho
R$ 1.742,00
Disponível para enviar em08 de abril de 2025Detalhes
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 1.742,00
Disponível para enviar em08 de abril de 2025Detalhes
Produtos recomendados
tipo
Type X
Nível de qualidade
Formulário
lyophilized powder
atividade específica
≥50 units/mg protein (using 4MU-NANA)
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
Clostridium perfringens str. 13 ... nanI(988807)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
Nota de preparo
Nota de análise
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Understand sialic acid structure, function, signaling, and modifications. Easily find products for sialic acid research.
Protocolos
Enzymatic Assay of Neuraminidase applies to products that have a specification for neuraminidase content by enzymatic determination.