Documentos Principais
C3667
Sigma-Aldrich
Condroitinase ABC
BSA free, lyophilized powder, specific activity 50-250 units/mg protein
Sinônimo(s):
4.2.2.20, 4.2.2.21, Condroitina ABC liase
About This Item
Número CAS:
Número da licença da enzima:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.54
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fonte biológica
bacterial (Proteus vulgaris)
Nível de qualidade
conjugado
(Glucosaminoglycan)
Formulário
lyophilized powder
atividade específica
50-250 units/mg protein
peso molecular
120 kDa by gel filtration
composição
Protein, ~10% Lowry
solubilidade
0.01% bovine serum albumin aqueous (BSA) solution: soluble
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
atividade externa
protease, essentially free
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
A enzima foi usada para estudar as consequências da indução de alterações agudas e duradouras em proteoglicanos de sulfato de condroitina usando células cerebrais de ratos adultos.[1] Os glicosaminoglicanos foram digeridos com condroitinase ABC para a quantificação de sulfato de condroitina/dermatan em culturas celulares de queratócitos obtidos a partir de estromas córneos bovinos frescos.[2]
Ações bioquímicas/fisiológicas
A condroitinase ABC catalisa a degradação eliminativa de polissacarídeos que contêm ligações de (1-4)-β-D-hexosaminil e (1-3)-β-D-glicuronosil ou (1-3)-α-L-iduronosil a dissacarídeos contendo grupos 4-desoxi-β-D-gluc-4-enuronosil. Ela age no condroitina-4-sulfato, condroitina-6-sulfato e no sulfato de dermatan e age lentamente no hialuronato. Seu peso molecular é de aproximadamente 120 kDa com 2 subunidades não idênticas de massas moleculares de 86 kDa and 32 kDa. O pH ideal é de 8,0 com sulfato de condroitina e 6,8 com ácido hialurônico e a temperatura ideal é de 37 °C. O Zn2+ 1 mM age como inibidor, ao passo que o acetato 0,05 M é um ativador da enzima.
Embalagem
Embalagens com base na atividade da condroitinase C.
Outras notas
Contém estabilizante e sais tamponados de fosfato de potássio
Definição da unidade
Uma unidade liberará 1,0 μmol de uma mistura de 2-acetamido-2-desoxi-3-O-(ácido β-D-gluc-4-eno-piranossilurônico)-4-O-sulfo-D-galactose e 1,0 μmol de 2-acetamido-2-desoxi-3-O-(ácido β-D-gluc-4-eno-piranossilurônico)-6-O-sulfo-D-galactose a partir de sulfato de condroitina de cartilagem de tubarão, por minuto, em pH 8,0 a 37 °C.
Nota de preparo
Purificação por afinidade
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Rong-Rong Zhao et al.
Neuroscience bulletin, 29(4), 477-483 (2013-07-11)
After spinal cord injury (SCI), re-establishing functional circuitry in the damaged central nervous system (CNS) faces multiple challenges including lost tissue volume, insufficient intrinsic growth capacity of adult neurons, and the inhibitory environment in the damaged CNS. Several treatment strategies
G Brückner et al.
Experimental brain research, 121(3), 300-310 (1998-09-24)
Lattice-like perineuronal accumulations of extracellular-matrix proteoglycans have been shown to develop during postnatal maturation and to persist throughout life as perineuronal nets (PNs) in many brain regions. However, the dynamics of their reorganization in adults are as yet unknown. The
Elizabeth J Bradbury et al.
Nature, 416(6881), 636-640 (2002-04-12)
The inability of axons to regenerate after a spinal cord injury in the adult mammalian central nervous system (CNS) can lead to permanent paralysis. At sites of CNS injury, a glial scar develops, containing extracellular matrix molecules including chondroitin sulphate
P N Bansal et al.
Osteoarthritis and cartilage, 18(2), 184-191 (2009-10-10)
An early hallmark of osteoarthritis (OA) is the progressive loss of glycosaminoglycans (GAGs), the extracellular matrix (ECM) component of articular cartilage that confers it with compressive stiffness. Our aim in this work is to establish the feasibility of using Contrast
Elizabeth J Bradbury et al.
Brain research bulletin, 84(4-5), 306-316 (2010-07-14)
Chondroitin sulphate proteoglycans (CSPGs) are potent inhibitors of growth in the adult CNS. Use of the enzyme chondroitinase ABC (ChABC) as a strategy to reduce CSPG inhibition in experimental models of spinal cord injury has led to observations of a
Artigos
Uncover more about glycosaminoglycans and proteoglycans including the structure of glycosaminoglycans (GAGs), the different types of GAGs, and their functions.
Glycosaminoglycans are large linear polysaccharides constructed of repeating disaccharide units.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Good evening, in which solution has to be solubilized the product? Thanks a lot, Sara
    1 answer
    1. This product should be reconstituted in a 0.01% BSA aqueous solution. Subsequent dilutions can be made into a buffer containing 50 mM Trizma® HCl, pH 8.0, with 60 mM sodium acetate and 0.02% BSA Prepare solutions just prior to use. More product details are available under "More Documents" or at this link: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/399/066/c3667pis-ms.pdf
      Helpful?
  2. Could you clarify which enzymes are in the product C3667?
    1 answer
    1. The product containing Chondroitinase ABC purified from Proteus vulgaris is a mixture of two enzymes: chondroitin-sulfate-ABC endolyase and chondroitin-sulfate-ABC exolyase.