N0893
Sodium 1-nonanesulfonate
~98%
Sinônimo(s):
1-Nonanesulfonic acid sodium salt
About This Item
Produtos recomendados
descrição
anionic
Ensaio
~98%
forma
powder
peso molecular
230.30 g/mol
técnica(s)
protein purification: suitable
pf
>300 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].CCCCCCCCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C9H20O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-13(10,11)12;/h2-9H2,1H3,(H,10,11,12);/q;+1/p-1
chave InChI
RUYRDULZOKULPK-UHFFFAOYSA-M
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3