Documentos Principais
Pular para
D1306
Debrisoquine sulfate
powder, ≥98% (TLC)
Sinônimo(s):
3,4-Dihydro-2(1H)-isoquinolinecarboximidamide, Debrisoquin sulfate, Ro 5-33071
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Sobre este item
Fórmula linear:
C20H26N6 · H2SO4
Número CAS:
Peso molecular:
448.54
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
209-472-4
MDL number:
Nome do produto
Debrisoquine sulfate,
assay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
powder
mp
285 °C
solubility
H2O: 20 mg/mL (with heat)
storage temp.
room temp
SMILES string
OS(O)(=O)=O.NC(=N)N1CCc2ccccc2C1.NC(=N)N3CCc4ccccc4C3
InChI
1S/2C10H13N3.H2O4S/c2*11-10(12)13-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-13;1-5(2,3)4/h2*1-4H,5-7H2,(H3,11,12);(H2,1,2,3,4)
InChI key
CAYGYVYWRIHZCQ-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... SLC6A2(6530)
General description
A substrate for cytochrome P450 CYP2D6; an indicator for genetic polymorphism in cytochrome P450.
Biochem/physiol Actions
Debrisoquine is an anti-hypertensive agent. It is metabolized by cytochrome P4502D6.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Debrisoquine sulfate
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra de aviso
Warning
Códigos de risco
Declarações de precaução
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
O que está acontecendo?
WGK 3
Ponto de inflamação (°F)
Not applicable
Ponto de inflamação (°C)
Not applicable
EPI (equipamento de proteção individual)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)