331569
Ethidium Bromide Adsorber
Developed specifically for the safe and simple removal of ethidium bromide (EtBr) from aqueous staining solutions and running buffers used in nucleic acid separation gels.
Sinônimo(s):
Ethidium Bromide Adsorber
forma
suspension
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
gray-brown
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
15-25°C
InChI
1S/C10H12.C10H10.C8H8/c2*1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3,5-8H,1,4H2,2H3;3-8H,1-2H2;2-7H,1H2
chave InChI
NWUYHJFMYQTDRP-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Removal of ethidium bromide (EtBr) from aqueous staining solutions and running buffers
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Waring, M. 1975. In: Antibiotics, Corcoran, J.W., and Hahn, F.E., Editors, Vol. 3, 141, Cold Spring Harbor, NY.
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3