Merck
Todas as fotos(5)
Documentos Principais
D8417
Sigma-Aldrich
4′,6-Diamidino-2-fenilindol
powder, BioReagent, suitable for cell culture, ≥98% (HPLC and TLC), suitable for fluorescence
Sinônimo(s):
2-(4-Amidinofenil)-6-indolecarbamidina, DAPI
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H15N5 · 2HCl
Número CAS:
Peso molecular:
350.25
Beilstein:
4894417
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116130
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.75
linha de produto
BioReagent
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC and TLC)
Formulário
powder
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
solubilidade
H2O: 20 mg/mL
PBS: insoluble
ε (coeficiente de extinção)
30 at 263 nm in H2O
fluorescência
λex 340 nm; λem 488 nm (nur DAPI)
λex 364 nm; λem 454 nm (DAPI-DNA-Komplex)
adequação
suitable for fluorescence
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.Cl.NC(=N)c1ccc(cc1)-c2cc3ccc(cc3[nH]2)C(N)=N
InChI
1S/C16H15N5.2ClH/c17-15(18)10-3-1-9(2-4-10)13-7-11-5-6-12(16(19)20)8-14(11)21-13;;/h1-8,21H,(H3,17,18)(H3,19,20);2*1H
chave InChI
FPNZBYLXNYPRLR-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
4′,6-Diamidino-2-phenylindole dihydrochloride is a fluorescent dye for staining DNA. It strongly interacts with the dAT-rich (deoxy adenine-thymine) regions of the DNA.
Heat or sonication may be required. Solutions stored in the dark at room temperature or 4 °C should be stable for 2 to 3 weeks.
Aplicação
O DAPI é várias vezes mais sensível que o brometo de etídio para corar DNA em géis de agarose. Ele pode ser usado para footprinting de DNA por fotorreação, para detectar sondas aneladas em aplicações de blotting por meio da visualização específica do complexo dupla-fita e para estudar mudanças no DNA e analisar o teor de DNA durante a apoptose usando citometria de fluxo. Também foi demonstrado que a coloração de DAPI é um método de detecção sensível e específico para micoplasma.
4′,6-Diamidino-2-phenylindole dihydrochloride has been used in staining of various cells in immunocytochemistry and cytochemistry, human subcutaneous adipose tissues for fluorescence imaging, embryo sections for immunofluorescence.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Sonda de ligação à fenda menor fluorescente e permeável a células para DNA. Liga-se à fenda menor do DNA dupla-fita (preferencialmente a DNA rico em AT), formando um complexo estável que fluoresce cerca de 20 vezes mais que o DAPI sozinho.
Atenção
Protect from light.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Endogenous Nodal signaling regulates germ cell potency during mammalian testis development
Spiller C M, et al.
Development, 139(22), 4123-4132 (2012)
Interaction of 4?-6-diamidino-2-phenylindole to nucleic acids, and its implication to their template activity in RNA-polymerase reaction of E. coli bacteria and of friend-virus infected mouse spleen
Mildner B, et al.
Cancer letters, 4(2), 89-98 (1978)
Flavivirus NS4A-induced autophagy protects cells against death and enhances virus replication
McLean J E, et al.
Test, 286(25), 22147-22159 (2011)
IFATS collection: Human adipose tissue-derived stem cells induce angiogenesis and nerve sprouting following myocardial infarction, in conjunction with potent preservation of cardiac function
Cai L, et al.
Stem Cells, 27(1), 230-237 (2009)
Behavior of mesenchymal stem cells stained with 4', 6-diamidino-2-phenylindole dihydrochloride (DAPI) in osteogenic and non osteogenic cultures
Ocarino N M, et al.
Biocell, 32(2), 175-183 (2008)
Artigos
Detect mycoplasma contamination in cell culture through the PCR, DNA stain, or culture tests. Discover mycoplasma prevention, elimination, and detection kits.
Human pancreatic cancer organoid biobank (PDAC organoids) with various KRAS mutations to aide in 3D cell culture and cancer research applications.
Overview of good cell banking practices for cell line cryopreservation purposes.
Quality control guidelines to maintain high quality authenticated and contamination-free cell cultures. Free ECACC handbook download.