fabricante/nome comercial
Chemicon®
Nível de qualidade
técnica(s)
activity assay: suitable (apoptosis)
método de detecção
fluorometric
Condições de expedição
dry ice
Descrição geral
Aplicação
Materials Provided
Each vial contains 1 ml of Antifade Solution
Warnings and Precautions
Antifade is a potential toxin and irritant. Use extreme caution. Avoid contact with eyes, skin and mucous membranes. Wear gloves and a lab coat when handling. Follow your institution′s guidelines for hazardous waste disposal. Keep tightly capped and limit exposure to light.
Related Products
DAPI/Antifade Solution S7113
Propidium Iodide Solution S7109
Propidium Iodide/Antifade Solution S7112
Armazenamento e estabilidade
-15ºC to -25ºC
Protect from light
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Os clientes também visualizaram
Artigos
Millicell® hanging cell culture inserts for staining and microscopic analysis directly from the insert. Learn to utilize hanging cell culture inserts in barrier measurements.