MAK186
Xanthine/Hypoxanthine Assay Kit
Sufficient for 100 Colorimetric or Fluorometric tests
Sinônimo(s):
Xanthine and Hypoxanthine Detection Kit
About This Item
Produtos recomendados
método de detecção
colorimetric
fluorometric
doença(s) relevante(s)
neurological disorders; rheumatological diseases
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
The Xanthine/Hypoxanthine Assay Kit is a highly sensitive assay for determining xanthine/hypoxanthine levels (ranging from 4-20 nmole/well for the colorimetric assay and 40-200 pmole/well for the fluorometric assay) in a variety of biological samples. Xanthine/hypoxanthine concentration is determined by an enzymatic assay, which results in a colorimetric (570 nm) or fluorometric (λex = 535/λem = 587 nm) product, proportional to the xanthine/hypoxanthine present.
Note: The fluorometric assay is ~10 times more sensitive than the colorimetric assay.
Características e benefícios
Adequação
Princípio
Outras notas
Somente componentes do kit
- Xanthine Assay Buffer
- Peroxidase Substrate
- Xanthine Enzyme Mix
- Developer
- Xanthine Standard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)