M8159
Monoclonal Anti-MAP Kinase, Activated (Diphosphorylated ERK-1&2) antibody produced in mouse
clone MAPK-YT, ascites fluid
Sinônimo(s):
Monoclonal Anti-MAP Kinase, Activated (Diphosphorylated ERK-1&2)
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
MAPK-YT, monoclonal
peso molecular
antigen ERK-1 44 kDa
antigen ERK-2 42 kDa
contém
15 mM sodium azide
reatividade de espécies
human, Caenorhabditis elegans, Xenopus, Drosophila, hamster, rat, bovine, mouse, yeast
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:10,000 using rat brain extract
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MAPK1(5594) , MAPK3(5595)
mouse ... Mapk1(26413) , Mapk3(26417)
rat ... Mapk1(116590) , Mapk3(50689)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Monoclonal Anti-MAP Kinase, Activated (Diphosphorylated ERK-1&2) may be used for the localization of the active, dually-phosphorylated, form of MAP kinase using various immunochemical assays such as immunoblotting of cultured cells and tissue extracts, ELISA, immunocytochemistry, immunoprecipitation, and in immunohistochemistry (formalin and formaldehyde-fixed sections). Reactivity has been observed with human, bovine, rat, mouse, Drosophila, Spodoptera frugiperda, and yeast.
Monoclonal Anti-MAP Kinase, activated (Diphosphorylated ERK-1&2) antibody has been used in plasmid and transient transfection and western blotting.
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Armazenamento e estabilidade
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)