M3807
Anti-MAPK1/ERK2 Antibody
mouse monoclonal, ERK-NP2
Sinônimo(s):
Anti-ERK, Anti-ERK-2, Anti-ERK2, Anti-ERT1, Anti-MAPK2, Anti-NS13, Anti-P42MAPK, Anti-PRKM1, Anti-PRKM2, Anti-p38, Anti-p40, Anti-p41, Anti-p41mapk, Anti-p42-MAPK
Selecione um tamanho
R$ 5.855,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 5.855,00
Produtos recomendados
Nome do produto
Anti-MAP Kinase, Non-Phosphorylated ERK antibody, Mouse monoclonal, clone ERK-NP2, purified from hybridoma cell culture
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
ERK-NP2, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen, ERK-1 44 kDa
antigen, ERK-2 42 kDa
reatividade de espécies
human, rat
concentração
~2 mg/mL
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 5-25 μg/mL using rat brain extract
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MAPK1(5594) , MAPK3(5595)
rat ... Mapk1(116590) , Mapk3(50689)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
forma física
Nota de preparo
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)