The picture you show was the reason I ordered. However the blot looks awful many, many bands and recognize the markers. Very disapointed
SAB4301578
Anti-phospho-ERK1/2 (pThr202/Tyr204) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
ERK-1, ERK1, ERT2, P44ERK1, PRKM3
Selecione um tamanho
R$ 2.820,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 2.820,00
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
42 kDa
44 kDa
reatividade de espécies
rat, mouse, human
concentração
1.0 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1:500-1:1000 (Cell Lysate)
Isotipo
IgG
nº de adesão
NP_001035145.1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pThr202/pTyr204)
Informações sobre genes
human ... MAPK3(5595)
Especificidade
Imunogênio
Características e benefícios
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)