M8042
Meio mínimo essencial de Eagle
Alpha Modification, with nucleosides and sodium bicarbonate, without ʟ-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
MEM
About This Item
Produtos recomendados
product name
Meio mínimo essencial de Eagle, Alpha Modification, with ribonucleosides, deoxyribonucleosides and sodium bicarbonate, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
esterilidade
sterile-filtered
forma
liquid
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
endotoxin, tested
componentes
Hanks’ salts (2% CO2): no
glucose: yes
sodium pyruvate: yes
phenol red: yes
HEPES: no
L-glutamine: no
stable glutamine: no
Earle’s salts (5% CO2): yes
NaHCO3: yes
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Reconstituição
geralmente comprado junto com este produto
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Os clientes também visualizaram
Artigos
A large selection of MEM formulations. Minimum Essential Medium (MEM), developed by Harry Eagle, is one of the most widely used of all synthetic cell culture media.
PLTMax® Human Platelet Lysate (hPL) is a superior serum-free and xeno-free media supplement alternative to fetal bovine serum (FBS) for human mesenchymal stem cell (MSC) cultures.