M0446
Minimum Essential Medium Eagle, with Earl's salts
StableCell™, with Earle′s salts, stable glutamine, and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
MEM
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Meio mínimo essencial de Eagle, With Earle′s salts, stable glutamine, and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Nível de qualidade
esterilidade
sterile-filtered
Formulário
liquid
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
endotoxin, tested
componentes
sodium pyruvate: no
HEPES: no
Hanks’ salts (2% CO2): no
NaHCO3: yes
Earle’s salts (5% CO2): no
stable glutamine: yes
phenol red: yes
L-glutamine: no
glucose: yes
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
MEM, which incorporates these modifications, includes higher concentrations of amino acids so the medium more closely approximates the protein composition of cultured mammalian cells. MEM has been used for cultivation of a wide variety of cells grown in monolayers. Optional supplementation of non-essential amino acids to the formulations that incorporate either Hanks′ or Earle′s salts has broadened the usefulness of this medium.
Aplicação
Outras notas
Informações legais
geralmente comprado junto com este produto
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?