M7256
N,N′-Methylenebisacrylamide
suitable for electrophoresis (after filtration or allowing insolubles to settle)
Sinônimo(s):
BIS
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
Nível de qualidade
técnica(s)
electrophoresis: suitable
adequação
suitable for electrophoresis (after filtration or allowing insolubles to settle)
cadeia de caracteres SMILES
C=CC(=O)NCNC(=O)C=C
InChI
1S/C7H10N2O2/c1-3-6(10)8-5-9-7(11)4-2/h3-4H,1-2,5H2,(H,8,10)(H,9,11)
chave InChI
ZIUHHBKFKCYYJD-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 2 - STOT RE 1 Oral
Órgãos-alvo
Peripheral nervous system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)