A9099
Acrilamida
for molecular biology, ≥99% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-Propenamida, Amida de ácido acrílico
About This Item
Produtos recomendados
grau
for molecular biology
Nível de qualidade
densidade de vapor
2.45 (vs air)
pressão de vapor
0.03 mmHg ( 40 °C)
Ensaio
≥99% (HPLC)
forma
crystals
Impurezas
≤0.005% Acrylic acid content
≤0.005% Water insolubles
condutividade
≤10 μmho (35% solution)
pb
125 °C/25 mmHg (lit.)
pf
82-86 °C (lit.)
solubilidade
water: soluble 2.5 g/10 mL, clear, colorless
traços de cátion
Fe: ≤1 ppm
Mg: ≤3 ppm
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
atividade externa
DNase, RNase, protease, none detected
cadeia de caracteres SMILES
NC(=O)C=C
InChI
1S/C3H5NO/c1-2-3(4)5/h2H,1H2,(H2,4,5)
chave InChI
HRPVXLWXLXDGHG-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- in polyacrylamide gel electrophoresis
- in the preparation of cleared gel samples
- to determine the effect of L-cysteine on acrylamide-induced testicular toxicity
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral
Órgãos-alvo
Peripheral nervous system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
280.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
138 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges