A8181
Amido Black Staining Solution 2X
electrophoresis reagent
Sinônimo(s):
Naphthol Blue Black solution, Amido Black 10B
Formulário
liquid
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].Nc1c(\N=N/c2ccc(cc2)[N+]([O-])=O)c(cc3cc(c(\C=C/c4ccccc4)c(O)c13)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C22H16N6O9S2.2Na/c23-19-18-12(11-17(39(35,36)37)21(22(18)29)27-24-13-4-2-1-3-5-13)10-16(38(32,33)34)20(19)26-25-14-6-8-15(9-7-14)28(30)31;;/h1-11,29H,23H2,(H,32,33,34)(H,35,36,37);;/q;2*+1/p-2/b26-25+,27-24+;;
chave InChI
AOMZHDJXSYHPKS-DROYEMJCSA-L
Aplicação
- serum proteins present in the culture supernatant
- cysteine sulfinic acid decarboxylase protein in mouse liver homogenate
- histones from chromatin samples
Reconstituição
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
53.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
12 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Sigma offers EZBlue™ and ProteoSilver™ reagents for protein visualization, suitable for proteomics and traditional PAGE formats.