M5899
Anti-Mouse IgG (whole molecule) antibody produced in goat
whole antiserum
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
goat
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
whole antiserum
tipo de produto de anticorpo
secondary antibodies
clone
polyclonal
contém
15 mM sodium azide
técnica(s)
indirect ELISA: 1:70,000
quantitative precipitin assay: 3.2-4.8 mg/mL
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Especificidade
Aplicação
- immunoblotting
- immunohistochemistry
- proteomic microarrays
- the preparation of immunochromatography strips for magneto-enzyme lateral flow immunoassay
- immunochromatography
- MYCN DNA-binding analysis (ChIP-seq)
Chromatin immunoprecipitation (1 paper)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Qualidade
forma física
Armazenamento e estabilidade