I8765
IgG from mouse serum
technical grade, ≥80% (SDS-PAGE), buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Mouse IgG
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
conjugado
unconjugated
grau
technical grade
Ensaio
≥80% (SDS-PAGE)
Formulário
buffered aqueous solution
técnica(s)
ChIP: suitable
immunohistochemistry: suitable
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
IgG from mouse serum specifically recognizes IgG from mouse. Mouse IgG is purified from normal mouse serum by fractionation.
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)