R1131
Anti-Rabbit IgG (whole molecule) antibody produced in goat
whole antiserum
Sinônimo(s):
Goat Anti-Rabbit IgG (whole molecule)
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
goat
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
whole antiserum
tipo de produto de anticorpo
secondary antibodies
clone
polyclonal
contém
15 mM sodium azide
técnica(s)
indirect ELISA: 1:150,000
quantitative precipitin assay: 15.0 mg/mL
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de preparo
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1