Merck
Todas as fotos(5)
Documentos
M5789
Sigma-Aldrich
MOPS
BioXtra, ≥99.5% anhydrous basis (titration)
Sinônimo(s):
Ácido 3-(N-morfolino) propanossulfônico, Ácido 4-morfolino propanossulfônico
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H14NNaO4S
Número CAS:
Peso molecular:
231.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161700
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
linha de produto
BioXtra
Ensaio
≥99.5% anhydrous basis (titration)
forma
powder
Impurezas
≤0.005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
pH
10.0-12.0 (1 M in H2O)
faixa de pH útil
6.5-7.9
pKa (25 °C)
7.2
solubilidade
H2O: 1 M, clear, colorless
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
traços de cátion
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.001%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
absorção
≤0.1 at 260 in H2O at 1 M
≤0.1 at 280 in H2O at 1 M
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[O-]S(=O)(=O)CCCN1CCOCC1
InChI
1S/C7H15NO4S.Na/c9-13(10,11)7-1-2-8-3-5-12-6-4-8;/h1-7H2,(H,9,10,11);/q;+1/p-1
chave InChI
MWEMXEWFLIDTSJ-UHFFFAOYSA-M
Outras notas
Easily compare specifications for MOPS sodium salt products with the MOPS sodium salt specification table.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 8
1 of 8
Ying Hou et al.
Biotechnology progress, 31(4), 974-982 (2015-05-29)
Protein A chromatography is widely employed for the capture and purification of monoclonal antibodies (mAbs). Because of the high cost of protein A resins, there is a significant economic driving force to seek new downstream processing strategies. Membrane chromatography has