Documentos
M9027
Sigma-Aldrich
MOPS hemisodium salt
≥99% (titration)
Sinônimo(s):
3-(N-Morpholino)propanesulfonic acid hemisodium salt, 4-Morpholinepropanesulfonic acid hemisodium salt
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H14.5NO4S · 0.5Na
Número CAS:
Peso molecular:
220.25
Código UNSPSC:
12161700
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
Ensaio
≥99% (titration)
forma
powder or crystals
faixa de pH útil
6.5-7.9
pKa (25 °C)
7.2
solubilidade
water: 500 mg/mL, clear, colorless to almost colorless
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].OS(=O)(=O)CCCN1CCOCC1.[O-]S(=O)(=O)CCCN2CCOCC2
InChI
1S/2C7H15NO4S.Na/c2*9-13(10,11)7-1-2-8-3-5-12-6-4-8;/h2*1-7H2,(H,9,10,11);/q;;+1/p-1
chave InChI
OVCWZKQPQOVIDT-UHFFFAOYSA-M
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
MOPS BioPerformance Certified, suitable for cell culture, ≥99.5%
Sigma-Aldrich
M9024
MOPS
MOPSO ≥99% (titration)
Sigma-Aldrich
M8389
MOPSO
HEPBS ≥99% (titration)
Sigma-Aldrich
H6903
HEPBS
ACES ≥99.0% (titration)
Sigma-Aldrich
A9758
ACES
MES low moisture content, ≥99% (titration)
Sigma-Aldrich
M3671
MES