M5525
4-(N-Maleimidomethyl)cyclohexanecarboxylic acid N-hydroxysuccinimide ester
≥98%, powder
Sinônimo(s):
N-Succinimidyl 4-(maleimidomethyl)cyclohexanecarboxylate, SMCC
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98%
forma
powder
adequação da reação
reagent type: linker
pf
180-182 °C (lit.)
solubilidade
chloroform: 50 mg/mL
DMF: soluble
grupo funcional
NHS ester
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(ON1C(CCC1=O)=O)C2CCC(CN3C(C=CC3=O)=O)CC2
InChI
1S/C16H18N2O6/c19-12-5-6-13(20)17(12)9-10-1-3-11(4-2-10)16(23)24-18-14(21)7-8-15(18)22/h5-6,10-11H,1-4,7-9H2
chave InChI
JJAHTWIKCUJRDK-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3