S6402
Streptavidin−Cy3™ from Streptomyces avidinii
buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Streptavidin Cy3
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
conjugado
CY3 conjugate
Formulário
buffered aqueous solution
Extensão da rotulagem
3-9 mol fluorochrome per mol protein
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Aplicação
- in double immunofluorescence staining to detect biotinylated lectin
- for insulin and C-peptide staining in immunofluorescence analysis
- in double immunofluorescence to verify the presence of cells filled with biocytin
- in conjunction with biotinylated antibodies in immunohistochemistry and immunocytochemistry
- with the traditional rhodamine filter arrangements due to the spectral overlap
Características e benefícios
- Absorbance Max 552 nm
- Emission Max 565 nm
- Molar Extinction Coefficient 1.3 x 10-5 M-1cm-1
forma física
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Available Fluorescent in situ hybridization (FISH) procedures, reagents and equipment.