Merck
Pular para
42002
Sulfo-N-succinimidyl 4-maleimidobutyrate sodium salt
~90%
Sinônimo(s):
4-Maleimidobutyric acid sulfo-N-succinimidyl ester sodium salt, N-(γ-Maleimidobutyryloxy)sulfosuccinimide sodium salt, Sulfo-GMBS
para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Para você/SKUDisponibilidadePreço
Sobre este item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H11N2NaO9S
Número CAS:
Peso molecular:
382.28
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
assay
~90%
Quality Segment
reaction suitability
reagent type: linker
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(N1CCCC(ON2C(CC(S(=O)(O[Na])=O)C2=O)=O)=O)C=CC1=O
InChI
1S/C12H12N2O9S.Na/c15-8-3-4-9(16)13(8)5-1-2-11(18)23-14-10(17)6-7(12(14)19)24(20,21)22;/h3-4,7H,1-2,5-6H2,(H,20,21,22);/q;+1/p-1
InChI key
ULARYIUTHAWJMU-UHFFFAOYSA-M
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
Reagent for amine-to-thiol cross-linking
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 1
Este Item
8942656485M3885
MES ≥99% (titration)
Sigma-Aldrich
M3885
MES
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
assay
~90%
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99% (titration)
reaction suitability
reagent type: linker
reaction suitability
-
reaction suitability
-
reaction suitability
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
400
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Questions
  1. Hello, Could you tell me the percentage of impurities and define specifically which impurities we can find in this reagent ? Thank you,
    1 answer
    1. This product is tested for purity only. The impurities are not identified or quantified. Please see the Specification Sheet to view the test performed on this product: https://www.sigmaaldrich.com/specification-sheets/327/726/42002-BULK-F.pdf.