M3275
1-Methylxanthine
Sinônimo(s):
2,6-Dihydroxy-1-methylpurine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H6N4O2
Número CAS:
Peso molecular:
166.14
Beilstein:
171507
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Produtos recomendados
pf
≥300 °C
cadeia de caracteres SMILES
CN1C(=O)Nc2nc[nH]c2C1=O
InChI
1S/C6H6N4O2/c1-10-5(11)3-4(8-2-7-3)9-6(10)12/h2H,1H3,(H,7,8)(H,9,12)
chave InChI
MVOYJPOZRLFTCP-UHFFFAOYSA-N
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Jung-Feng Hsieh et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 15(10), 3450-3456 (2007-03-24)
Xanthine oxidase (XO) is a key enzyme which can catalyze xanthine to uric acid causing hyperuricemia in humans. By using the fractionation technique and inhibitory activity assay, an active compound that prevents XO from reacting with xanthine was isolated from