SMB01079
Ambrosic acid
≥90% (LC/MS-ELSD)
Sinônimo(s):
2-(5,10-dimethyl-4-oxo-11-oxatricyclo[6.2.1.01,5]undecan-7-yl)prop-2-enoic acid, Peruvic acid
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
plant
Ensaio
≥90% (LC/MS-ELSD)
Formulário
solid
peso molecular
264.32
aplicação(ões)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O1C32C(CC(C1CC3C)C(=C)C(=O)O)(C(=O)CC2)C
chave InChI
ZONXEWIGPLHXNT-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- High quality compound suitable for multiple research applications
- Compatible with HPLC and mass spectrometry techniques
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)