M8883
4-Methylumbelliferyl phosphate
phosphatase substrate, fluorogenic, ≥98% (HPLC), powder
Sinônimo(s):
4-Methylumbelliferyl-phosphoric acid
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
4-Methylumbelliferyl phosphate, phosphatase substrate
descrição
phosphatase substrate
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
solubilidade
water: 25 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
fluorescência
λex 319 nm; λem 384 nm (pH 9.1)
λex 360 nm; λem 449 nm (Reaction product)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1=CC(=O)Oc2cc(OP(O)(O)=O)ccc12
InChI
1S/C10H9O6P/c1-6-4-10(11)15-9-5-7(2-3-8(6)9)16-17(12,13)14/h2-5H,1H3,(H2,12,13,14)
chave InChI
BCHIXGBGRHLSBE-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Substratos
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)