M2133
4-Methylumbelliferyl N-acetyl-β-D-glucosaminide
β-N-acetylhexosaminidase substrate, fluorogenic, ≥98% (TLC), powder
Sinônimo(s):
4-Methylumbelliferyl-2-acetamido-2-deoxy-β-D-glucopyranoside
About This Item
Produtos recomendados
product name
4-Methylumbelliferyl N-acetyl-β-D-glucosaminide, β-N-acetylhexosaminidase substrate
Ensaio
≥98% (TLC)
forma
powder
solubilidade
DMF: 20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1Oc2ccc3C(C)=CC(=O)Oc3c2
InChI
1S/C18H21NO8/c1-8-5-14(22)26-12-6-10(3-4-11(8)12)25-18-15(19-9(2)21)17(24)16(23)13(7-20)27-18/h3-6,13,15-18,20,23-24H,7H2,1-2H3,(H,19,21)/t13-,15-,16-,17-,18?/m1/s1
chave InChI
QCTHLCFVVACBSA-XWEABGILSA-N
Descrição geral
Aplicação
- β-N-acetylglucosaminidase (NAGase) from soil samples
- chitinase from Fusarium oxysporum using fluorimetric assay
- β-N-acetylhexosaminidases from Arabidopsis thaliana roots and leaves samples
Ações bioquímicas/fisiológicas
Substratos
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3