Documentos Principais
M3137
Sigma-Aldrich
Methyl β-D-ribofuranoside
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H12O5
Número CAS:
Peso molecular:
164.16
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
ID de substância PubChem:
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
COC1OC(CO)C(O)C1O
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Metanol anhydrous, 99.8%
Sigma-Aldrich
322415
Metanol