Documentos Principais
27285
Sigma-Aldrich
Ácido etilenodiamino tetra-acético
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, FCC, 99.0-101.0%
Sinônimo(s):
EDTA, EDTA-Na2, Edatamil, Edetato, Etilenodiamino tetra-acético dissódico, Sequestrene Na2
Selecione um tamanho
500 G
R$ 998,00
1 KG
R$ 1.677,00
6 X 1 KG
R$ 6.144,00
R$ 998,00
Disponível para enviar em08 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
500 G
R$ 998,00
1 KG
R$ 1.677,00
6 X 1 KG
R$ 6.144,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H14N2Na2O8 · 2H2O
Número CAS:
Peso molecular:
372.24
Beilstein:
3900609
Número CE:
Código UNSPSC:
12352107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
R$ 998,00
Disponível para enviar em08 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
Agency
tested according to BP
tested according to Ph. Eur.
tested according to USP
Nível de qualidade
conformidade reg.
tested according to FCC
Ensaio
99.0-101.0%
Formulário
crystals
qualidade
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, FCC
adequação da reação
reagent type: chelator
Impurezas
residual solvents, complies
≤0.001% cyanide (CN)
≤0.001% heavy metals (as Pb)
≤0.1% nitrilotriacetic acid (HPLC) (HPLC)
perda
8.7-11.4% loss on drying, 200 °C, 3 h
pH
4-5 (20 °C, 5%)
pf
248 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
water: soluble 100 g/L at 20 °C
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
traços de cátion
As: ≤1 mg/kg
Ca:, in accordance
Fe: ≤10 mg/kg
Pb: ≤10 mg/kg
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC(O)=O.OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.2Na.2H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2
chave InChI
OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
Descrição geral
Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt dihydrate, referred to as EDTA is a widely used chelator of divalent cations like Ca⁺². It can inhibit proteases dependent on metal ions, such as, calcium-dependent cysteine proteases. EDTA also acts as a chelator of the Zn ion, inhibiting metalloproteases that require zinc for activity.
Aplicação
Quelante de cátions divalentes. Inibe enzimas, como as metaloproteases, que requerem cátions divalentes para sua atividade.
Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt dihydrate has been used along with Na2HPO4 and citric acid for preparing Na2EDTA-McIlvaine buffer.[1] Aqueous solution of Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt dihydrate has also been used for photocatalytic hydrogen production[2]
Outras notas
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - STOT RE 2 Inhalation
Órgãos-alvo
Respiratory Tract
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Evaluation of EDTA as the chelator in the biuret reagent.
H Van Kley et al.
Clinical chemistry, 19(6), 621-623 (1973-06-01)
Solvent-free hydrothermal synthesis of anatase TiO2nanoparticleswith enhanced photocatalytic hydrogen production activity.
Ayad F. Alkaim
Applied Catalysis A: General, 466, 32- 37 (2013)
Sinan Akbayram et al.
Clinical and applied thrombosis/hemostasis : official journal of the International Academy of Clinical and Applied Thrombosis/Hemostasis, 17(5), 494-496 (2010-06-10)
Ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA)-dependent pseudothrombocytopenia (PTCP) is the phenomenon of a spurious low platelet count due to antiplatelet antibodies that cause platelet clumping in blood anticoagulated with EDTA. The aggregation of platelets in EDTA-dependent PTCP is usually prevented by other anticoagulants
Haruthai Sangjarusvichai et al.
Talanta, 79(4), 1036-1041 (2009-07-21)
In this report, we aimed to extend our previous efforts toward the evaluation of sulfonamides (SAs) with a boron-doped diamond (BDD) electrode. We improved this method by reducing the analysis time using a monolithic column coupled with amperometric detection to
Suli Huang et al.
PloS one, 10(2), e0117007-e0117007 (2015-02-07)
microRNA (miRNA) plays a role in the pathogenesis of ischemic stroke, and single nucleotide polymorphisms in miRNA genes may contribute to disease susceptibility. However, the effect of miR-146a, miR-196a2, and miR-499 polymorphisms on ischemic stroke susceptibility has been rarely reported.
Artigos
LC/LC-MS method identifies 8 aminoglycosides in pork using Discovery® DSC-18 SPE and Ascentis® Express C18 UHPLC, per Chinese standards.
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. What is the grade of Product No. 27285?
    1 answer
    1. Product 27285 is a reagent that meets the analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, FCC. Ph.