M105
Methoctramine hydrate
≥97% (NMR), solid
Sinônimo(s):
Methoctramine tetrahydrochloride hydrate, N,N′-bis[6-[[(2-Methoxyphenyl)methyl]amino]hexyl]-1,8-octane diamine tetrahydrochloride hydrate
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥97% (NMR)
Formulário
solid
cor
white
solubilidade
H2O: >20 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O.Cl.Cl.Cl.Cl.COc1ccccc1CNCCCCCCNCCCCCCCCNCCCCCCNCc2ccccc2OC.COc3ccccc3CNCCCCCCNCCCCCCCCNCCCCCCNCc4ccccc4OC
InChI
1S/2C36H62N4O2.4ClH.H2O/c2*1-41-35-23-13-11-21-33(35)31-39-29-19-9-7-17-27-37-25-15-5-3-4-6-16-26-38-28-18-8-10-20-30-40-32-34-22-12-14-24-36(34)42-2;;;;;/h2*11-14,21-24,37-40H,3-10,15-20,25-32H2,1-2H3;4*1H;1H2
chave InChI
XIIINYPADNNZHA-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... CHRM2(1129)
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)