SML0255
4-DAMP
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
1,1-Dimethyl-4-diphenylacetoxypiperidinium iodide, 4-DAMP methiodide, 4-Diphenylacetoxy-N-methylpiperidine methiodide, 4-[(Diphenylacetyl)oxy]-1,1-dimethyl-piperidinium iodide
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: ≥15 mg/mL
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[I-].C[N+]1(C)CCC(CC1)OC(=O)C(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C21H26NO2.HI/c1-22(2)15-13-19(14-16-22)24-21(23)20(17-9-5-3-6-10-17)18-11-7-4-8-12-18;/h3-12,19-20H,13-16H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
WWJHRSCUAQPFQO-UHFFFAOYSA-M
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Os clientes também visualizaram
Artigos
Muscarinic acetylcholine receptors mediate acetylcholine actions in CNS and non-nervous tissues, crucial for cell signaling.
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience