M0894
Meio mínimo essencial de Eagle
Alpha Modification, with L-glutamine and sodium pyruvate, without ribonucleosides, deoxyribonucleosides and sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
MEM
forma
powder
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
componentes
stable glutamine: no
Hanks’ salts (2% CO2): no
sodium pyruvate: yes
NaHCO3: no
phenol red: yes
glucose: yes
L-glutamine: yes
Earle’s salts (5% CO2): yes
HEPES: no
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Quantidade
Reconstituição
geralmente comprado junto com este produto
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Os clientes também visualizaram
Artigos
A large selection of MEM formulations. Minimum Essential Medium (MEM), developed by Harry Eagle, is one of the most widely used of all synthetic cell culture media.
Protocolos
Powdered media and salt mixtures are extremely hygroscopic and should be protected from atmospheric moisture.