M0518
Meio mínimo essencial de Eagle
Joklik Modification, with L-glutamine, without calcium chloride and sodium bicarbonate, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
MEM
forma
powder
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
componentes
HEPES: no
sodium pyruvate: no
L-glutamine: yes
NaHCO3: no
phenol red: yes
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
Quantidade
Reconstituição
geralmente comprado junto com este produto
suplemento
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Os clientes também visualizaram
Artigos
A large selection of MEM formulations. Minimum Essential Medium (MEM), developed by Harry Eagle, is one of the most widely used of all synthetic cell culture media.
Protocolos
Powdered media and salt mixtures are extremely hygroscopic and should be protected from atmospheric moisture.