L9017
Lectina de Phaseolus vulgaris (feijão comum)
Phytohemagglutinin PHA-P, BioXtra, purified by affinity chromatography, lyophilized powder
Sinônimo(s):
Aglutinina de Phaseolus vulgaris, PHA
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
Phaseolus vulgaris
linha de produto
BioXtra
forma
lyophilized powder
potência
≤17 μg per mL agglutination activity
purificado por
affinity chromatography
Impurezas
salt, essentially free
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Aplicação
- for phytohemagglutinin (PHA) swelling assay
- for lymphocyte activation assay
- to evaluate cell-mediated immune response
Ações bioquímicas/fisiológicas
A PHA-E não é específica do grupo sanguíneo, mas a aglutinação pode ser inibida por certos oligossacarídeos. A PHA-P é a forma proteica da PHA antes da separação e purificação da eritroaglutinina e da leucoaglutinina. A PHA-M é a forma de mucoproteína. Os conjugados são preparados a partir das lectinas purificadas correspondentes.
Qualidade
Nota de análise
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Os clientes também visualizaram
Artigos
Find the right lectin for your research with our lectin selection guide, organized by lectin source/species, carbohydrate specificity, blood group specificity, and more.