Documentos Principais
PZ0266
Sigma-Aldrich
PHA-408
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
8-(5-Chloro-2-(4-methylpiperazin-1-yl)isonicotinamido)-1-(4-fluorophenyl)-4,5,dihydro-1H-benzo[g]indazole-3-carboxamide, PHA-00767408, PHA-767408
Selecione um tamanho
5 MG
R$ 701,00
25 MG
R$ 2.820,00
R$ 701,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 MG
R$ 701,00
25 MG
R$ 2.820,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C29H27ClFN7O2
Número CAS:
Peso molecular:
560.02
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
R$ 701,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Fc1ccc(cc1)[n]2nc(c3c2c4c(ccc(c4)NC(=O)c5c(cnc(c5)N6CCN(CC6)C)Cl)CC3)C(=O)N
InChI
1S/C29H27ClFN7O2/c1-36-10-12-37(13-11-36)25-15-23(24(30)16-33-25)29(40)34-19-6-2-17-3-9-21-26(28(32)39)35-38(27(21)22(17)14-19)20-7-4-18(31)5-8-20/h2,4-8,14-16H,3,9-13H2,1H3,(H2,32,39)(H,34,40)
chave InChI
ZLEZHGHFWIHCGU-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
PHA-408 is a potent, selective I kappa B-kinase 2 (IKK-2) inhibitor. PHA-408 is a tight binding, ATP competitive IKK-2 inhibitor with greater than 350-fold selectivity for IKK-2 vs IKK-1 (IC50 values of 10-40 nM at IKK-2 vs 14 μM at IKK-1). PHA-408 was shown to suppress inflammatory cellular events, and to reduce inflammation in animal models of arthritis.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Ying Zhong et al.
American journal of physiology. Lung cellular and molecular physiology (2020-05-07)
Cyclic guanosine monophosphate (cGMP) signaling is an important regulator of newborn lung function and development. Although cGMP signaling is decreased in many models of newborn lung injury, the mechanisms are poorly understood. We determined how IL-1β regulates the expression of