Documentos Principais
J1875
Sigma-Aldrich
Jenner′s stain
certified by the Biological Stain Commission, powder
Sinônimo(s):
Jenner Stain, Eosin−Methylene Blue
Selecione um tamanho
25 G
R$ 1.070,00
R$ 1.070,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 G
R$ 1.070,00
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
NACRES:
NA.47
R$ 1.070,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nome do produto
Jenner′s stain, certified by the BSC
Agency
certified by the BSC
Formulário
powder
solubilidade
methanol: 1 mg/mL, blue to very deep blue
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
Adequação
Certified for use in staining blood smears.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)