L5667
LB Agar Ampicillin-100, Plates
pre-poured LB agar plates with 100 μg/ml ampicillin
Sinônimo(s):
ampicillin agar plates
About This Item
Produtos recomendados
grau
for molecular biology
esterilidade
sterile; autoclaved
forma
plates (10 cm)
plates (10cm, 20-25ml each)
disponibilidade
available only in USA
capacidade
20-25 mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
adequação
selective for Escherichia coli
selective for coliforms
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- Convenient, ready-to-use 10cm format
- Standard formulation plus antibiotic
Componentes
10g/L Tryptone
10g/L NaCl
5g/L Yeast Extract
100μg/ml ampicillin
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Genetic engineering enables large-scale expression and isolation of recombinant proteins for research purposes.