L4545
L-798106
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(2E)-N-[(5-bromo-2-methoxyphenyl)sulfonyl]-3-[2-(2-naphthalenylmethyl)phenyl]-2-propenamide
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
solubilidade
DMSO: >20 mg/mL
originador
Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, U.S.
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(Br)cc1S(=O)(=O)NC(=O)\C=C\c2ccccc2Cc3ccc4ccccc4c3
InChI
1S/C27H22BrNO4S/c1-33-25-14-13-24(28)18-26(25)34(31,32)29-27(30)15-12-21-7-3-5-9-23(21)17-19-10-11-20-6-2-4-8-22(20)16-19/h2-16,18H,17H2,1H3,(H,29,30)/b15-12+
chave InChI
ODTKFNUPVBULRJ-NTCAYCPXSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 4
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)