Merck
Pular para
A6770
Metotrexato
powder, ≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
L-Ametopterina, Ácido L-4-amino-N10-metilpteroilglutâmico, Antifolan, MTX, Metilaminopterina, Ácido 4-amino-10-metilfólico
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Para você/SKUDisponibilidadePreço
10 mg
Disponível para envio HOJEdeCajamar
R$ 560,00
25 mg
Verificar disponibilidade no carrinho
R$ 661,00
100 mg
Disponível para envio HOJEdeCajamar
R$ 1.592,00
500 mg
Verificar disponibilidade no carrinho
R$ 6.842,00
1 g
Verificar disponibilidade no carrinho
R$ 11.810,00
Sobre este item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H22N8O5 · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
454.44 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
R$ 560,00
Disponível para envio HOJEDetalhes
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Nome do produto
Metotrexato, ≥98% (HPLC), powder
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
, yellow to very dark yellow to very dark orange
mp
185-204  °C
solubility
H2O: insoluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H]O[H].CN(Cc1cnc2nc(N)nc(N)c2n1)c3ccc(cc3)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C20H22N8O5.H2O/c1-28(9-11-8-23-17-15(24-11)16(21)26-20(22)27-17)12-4-2-10(3-5-12)18(31)25-13(19(32)33)6-7-14(29)30;/h2-5,8,13H,6-7,9H2,1H3,(H,25,31)(H,29,30)(H,32,33)(H4,21,22,23,26,27);1H2/t13-;/m0./s1
InChI key
FPJYMUQSRFJSEW-ZOWNYOTGSA-N
Gene Information
human ... DHFR(1719)
Application
Inibidora potente da di-hidrofolato redutase e agente em estudos antitumorais. Use para inibir a di-hidrofolato redutase em sistemas de expressão proteica à base de DHFR.
Inibidora potente da di-hidrofolato redutase e agente em estudos antitumorais. Use para inibir a di-hidrofolato redutase em sistemas de expressão proteica à base de DHFR. Também tem efeitos imunossupressores em, por exemplo, artrite reumatoide.
Inibidora potente da di-hidrofolato redutase e agente em estudos antitumorais. Use para inibir a di-hidrofolato redutase em sistemas de expressão proteica à base de DHFR. Também é eficaz no tratamento de parasitas da malária Plasmodium vivax resistentes a pirimetamina.
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 1
Este Item
M8407M782406563
Metotrexato ≥98% (HPLC), powder
Sigma-Aldrich
A6770
Metotrexato
Metotrexato powder, BioReagent, suitable for cell culture, ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
M8407
Metotrexato
Methotrexate
SAFC
M7824
Methotrexate
Metotrexato ≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
Sigma-Aldrich
06563
Metotrexato
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
synthetic
biological source
synthetic
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
Gene Information
human ... DHFR(1719)
Gene Information
human ... DHFR(1719)
Gene Information
human ... DHFR(1719)
Gene Information
human ... DHFR(1719)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
400
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder or crystals
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Metotrexato
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)