62862
Dodecilsulfato de sódio
≥90% ((Assay))
Sinônimo(s):
Dodecil sulfato de sódio, Dodecilsulfato, Lauril sulfato, Lauril sulfato de sódio, SDS
About This Item
Produtos recomendados
descrição
anionic
62
Nível de qualidade
Ensaio
≥90% ((Assay))
peso molecular
288.38 g/mol
técnica(s)
LC/MS: suitable
electrophoresis: suitable
protein quantification: suitable
pf
204-207 °C (lit.)
solubilidade
water: soluble
HLB
40
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C12H26O4S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
chave InChI
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Aplicação
- to prepare Chit for coating the Janus micromotors for the synthesis of magnesium (Mg)-based micromotors
- as a component in low salt lysis buffer to lyse the edible bird’s nest (EBN) treated cells for western blot analysis
- in the preparation of decellularizing solution to scale down and decellularize skin fragments
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
- Assay: ≥90%
- Suitable for LC/MS, electrophoresis, and protein quantification
- Inhibits RNase and deoxyribonuclease (DNase) activity
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
338.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
170 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?