L1414
Labiase from Streptomyces fulvissimus TU-6
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
atividade específica
≥10.0 units/g solid
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
Labiase contains β-N-acetyl-D-glucosaminidase and lysozyme activity.
pH Optimum for activity: pH ~4
pH Optimum for stability: pH 4-8
Definição da unidade
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?