L0770
Lectin from Pisum sativum (pea)
FITC conjugate, lyophilized powder
Sinônimo(s):
Pisum sativum agglutinin, PSA
Selecione um tamanho
R$ 904,00
Disponível para enviar em08 de abril de 2025Detalhes
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 904,00
Disponível para enviar em08 de abril de 2025Detalhes
Produtos recomendados
conjugado
FITC conjugate
Nível de qualidade
Formulário
lyophilized powder
potência
<20 μg per mL agglutination activity
composição
Protein, ≥95% biuret
Extensão da rotulagem
2-4 mol FITC per mol protein (Lowry).
Impurezas
salt, free
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de preparo
Nota de análise
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Find the right lectin for your research with our lectin selection guide, organized by lectin source/species, carbohydrate specificity, blood group specificity, and more.