KEM0031
Klenow Fragment
Ultra-pure enzyme for nucleic acid modifications
About This Item
Produtos recomendados
grau
for molecular biology
Ensaio
>99% (SDS-PAGE)
Formulário
buffered aqueous solution
atividade específica
5,000 U/mg
concentração
5,000 U/mL
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Aplicação
- DNA blunting by fill-in of 5′ overhang
- Second strand cDNA synthesis
- Sequencing
- Site-specific mutagenesis
Características e benefícios
- Ultra-purification process for ultimate enzyme performance
- Highest quality specifications for ultimate product consistency
- Undetectable DNA and nuclease contamination
Componentes
Definição da unidade
forma física
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)