Documentos Principais
K6250
Sigma-Aldrich
2-Keto-D-gluconic acid hemicalcium salt hydrate
Sinônimo(s):
D-Arabino-2-hexulopyranosonic acid hemicalcium salt hydrate, Calcium 2-keto-D-gluconate
About This Item
Fórmula linear:
C6H9O7 · ½Ca · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
213.17 (anhydrous basis)
Beilstein:
3808734
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
≥99% (TLC)
Nível de qualidade
Formulário
powder
técnica(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
solubilidade
water: 49-51 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[H]O[H].OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)C(=O)C(=O)O[Ca]OC(=O)C(=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/2C6H10O7.Ca.H2O/c2*7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13;;/h2*2-4,7-10H,1H2,(H,12,13);;1H2/q;;+2;/p-2/t2*2-,3-,4+;;/m11../s1
chave InChI
LBTJSFDOKRLTMQ-LWDDDOIUSA-L
Outras notas
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Disaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)