Documentos
8.22058
Sigma-Aldrich
Gluconic acid sodium salt
for synthesis
Sinônimo(s):
Gluconic acid sodium salt, Sodium gluconate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H11NaO7
Número CAS:
Peso molecular:
218.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Número do índice EC:
208-407-7
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
forma
powder
temperatura de autoignição
>200 °C
potência
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
7.0-8.0 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pf
170-175 °C
solubilidade
590 g/L
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C6H12O7.Na/c7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13;/h2-5,7-11H,1H2,(H,12,13);/q;+1/p-1
chave InChI
UPMFZISCCZSDND-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Nota de análise
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=10 in water): +11.5 - +12.5 °
Identity (IR): passes test
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3