Documentos Principais
179698
Sigma-Aldrich
(−)-2,3:4,6-Di-O-isopropylidene-2-keto-L-gulonic acid monohydrate
98%
Sinônimo(s):
(−)-Diaceton-2-keto-L-gulonsäure, (−)-Diacetone-2-keto-L-gulonic acid, 2,3:4,6-Di-O-isopropyliden-α-L-xylo-2-hexulofuranosonsäure, 2,3:4,6-Di-O-isopropylidene-α-L-xylo-2-hexulofuranosonic acid, Dikegulac
Selecione um tamanho
100 G
R$ 1.880,00
R$ 1.880,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 G
R$ 1.880,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H18O7 · H2O
Número CAS:
Peso molecular:
292.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.880,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
98%
atividade óptica
[α]21/D −20°, c = 2 in methanol
pf
88-90 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[H]O[H].CC1(C)OC[C@@H]2O[C@]3(OC(C)(C)O[C@H]3[C@@H]2O1)C(O)=O
InChI
1S/C12H18O7.H2O/c1-10(2)15-5-6-7(17-10)8-12(16-6,9(13)14)19-11(3,4)18-8;/h6-8H,5H2,1-4H3,(H,13,14);1H2/t6-,7+,8-,12+;/m0./s1
chave InChI
ZFQRGFMVXLSLKZ-QCILGFJPSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)