I9658
Anti-Importin α1 antibody, Rat monoclonal
clone 1A6, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Anti-Imp α, Monoclonal Anti-Importin α1 antibody produced in rat
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rat
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1A6, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~60 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
microarray: suitable
western blot: 0.1-0.2 μg/mL
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... KPNA2(3838)
mouse ... Kpna2(16647)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
- immunoblotting
- immunofluorescence
- immunocytochemistry
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Armazenamento e estabilidade