It is recommended that I7908 be reconstituted in 50mm Phosphate buffer, pH 7 containing 0.1 % BSA or HSA. Please see the link below the access the product datasheet for additional information:
https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/427/488/i7908dat.pdf
I7908
IL-2 human
≥98% (SDS-PAGE and HPLC), recombinant, expressed in Pichia pastoris, lyophiilized powder, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
IL-2, Interleukin-2, T-cell growth factor
Selecione um tamanho
R$ 2.034,00
Disponível para enviar em02 de abril de 2025Detalhes
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 2.034,00
Disponível para enviar em02 de abril de 2025Detalhes
Produtos recomendados
Nome do produto
Interleukin-2 human, recombinant, expressed in Pichia pastoris, suitable for cell culture
fonte biológica
human
Nível de qualidade
recombinante
expressed in Pichia pastoris
Ensaio
≥98% (SDS-PAGE and HPLC)
Formulário
lyophilized powder
peso molecular
predicted mol wt ~15 kDa
embalagem
pkg of 10KU
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
endotoxin, tested
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... IL2(3558)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Nota de análise
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
-
Tenemos IL-2 expresado en Pichia Pastoris desde hace un tiempo con esta referencia (I7908) sin reconstituir. Hemos perdido el data sheet y no sabemos en qué solución debemos reconstituirlo. Contacte conmigo para resolver nuestra duda.
1 answer-